Learn More
Motic™ Microscope biologique série B3
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire Siedentopf, incliné à 30°, rotatif à 360°
Trinoculaire Seidentopf
Modèle:
B3-220 Asc
B3-220 PL
B3-223 Asc
B3-223 PL
Phase B3-223
Types d’objectifs:
Achromatique à plan DIN
Plan, plan de contraste de phase
Super contraste achromatique ASC, DIN
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Illumination de Koehler intégrée et tourelle quintuple.
- Platine mécanique coaxiale intégrée à basse position avec portoir d’échantillon. Système de mise au point grossière et fine avec ajustement de la tension.
- Disponible avec un fort contraste achromatique, un plan complet ou une optique de phase.
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Focalisable et centrable 1.25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre |
| Eyepiece | WF 10X/20 mm, ajustement dioptrique sur le tube oculaire gauche, +/- 5 dioptries |
| Type de tête | Trinoculaire Seidentopf |
| Type d’éclairage | Halogène avec contrôle d’intensité 12 V/20 W |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40XS, 100XS (huile) |
| Modèle | B3-223 Asc |
| Types d’objectifs | Super contraste achromatique ASC, DIN |
| Type de produit | Microscope biologique |
| Comprend | Filtres bleus, jaunes et verts, housse de protection et huile à immersion |
| Couvre-nez | Tourelle quadruple rotative inversée avec butées à déclic. |
| Afficher plus |