Learn More
Brady™ B33 Series Polyamide-coated Nylon Cloth Labels
Code produit. p-7238951
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,25 in
0,5 in
0,75 in
1 in
1,5 in
Hauteur (impériale):
0,75 in
0,937 po
1,437 po
2,5 in
4 po
6 po
Conditionnement:
1000 pièces
2300 pièces
2500 pièces
300 pièces
450 pièces
700 pièces
Code produit. 30041416
Marque: Brady™ 153088
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable and conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Tissu nylon blanc mat enduit de polyamide, doté d'un adhésif acrylique permanent et imprimable par transfert thermique
  • étiquettes recommandées pour une utilisation en extérieur
  • étiquettes conformes à la norme UL et homologuées CSA
  • Température d'utilisation de -40 à 90°C (-40 à 193°F)
  • Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence B30-R4300.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent Acrylic, Permanent
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Nylon Cloth
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
À utiliser avec (équipement) Brady™ Label Printers
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 1000 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to 194°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0.166 mm
Répétition verticale (métrique) 21.59 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 19.05 mm
Longueur (impériale) 0.75 in.
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19.1 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-254-499