Learn More
behr Labor-Technik™ Déioniseur d’eau behropur™ pour un fonctionnement dépressurisé
Click to view available options
Modèle:
B10Z
B5A
B5Z
Capacité:
500 L
1000 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être connecté directement à l’alimentation en eau et est immédiatement prêt à l’emploi
- Désaération automatique due à l’eau alimentée par le fond
- Risque minimal de contamination microbienne due aux buses à fentes utilisées dans l’approvisionnement en eau brute
- Les buses sont robustes et faciles à nettoyer, sans risque d’endommagement dû à une contrainte mécanique
- Étanchéité sûre et étanche à 100 % des buses grâce au procédé de soudage exclusif du fabricant
- Le conductimètre est monté directement sur le dessus
- B5 and B10 can also be used as wall units (mounting brackets included in the scope of supply)
- Également disponible avec arrêt lorsque la valeur limite est atteinte, et contrôle de niveau
- La conductance est contrôlée directement sur l’unité (équipement de mesure installé) ou avec un compteur distant
- Également disponible avec arrêt lorsque la valeur limite est atteinte, et contrôle de niveau
- B5 and B10 can also be used as wall units (mounting brackets included in the scope of supply)
- Le conductimètre est monté directement sur le dessus
- Étanchéité sûre et étanche à 100 % des buses grâce au procédé de soudage exclusif du fabricant
- Les buses sont robustes et faciles à nettoyer, sans risque d’endommagement dû à une contrainte mécanique
- Risque minimal de contamination microbienne due aux buses à fentes utilisées dans l’approvisionnement en eau brute
- Désaération automatique due à l’eau alimentée par le fond
Specifications
Specifications
| Description | B5Z Cartouche de rechange pour déioniseur d’eau |
| Capacité | 500 L |
| Débit | 50 l/h |
| Matériau | Polyéthylène |
| Modèle | B5Z |
| Type | Cartouche de rechange |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction