missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ B7-H4 Overexpression Lysate

Code produit 18247550 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18247550 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18247550 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBL117768

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The B7-H4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2136 and based on accession number NM_24626. The protein contains a C-terminal DDK tag.
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens V-set domain containing T cell activation inhibitor 1 (VTCN1), mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Catégorie de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication
Protein State Native

Usage exclusivement réservé à la recherche

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.