Learn More
Motic™ Microscope BA410E
Code produit. p-8504000
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire
Trinoculaire
Type d’éclairage:
Halogène Koehler à quartz avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité 12 V/100 W
Halogène Koehler à quartz avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité 12 V/50 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15445282
Marque: Motic™ 1100100402972
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour de nombreuses disciplines, y compris les applications éducatives, cliniques et de recherche. Le microscope Motic™ BA410E offre une qualité professionnelle avec un large complément d’accessoires.
  • Optique à l’infini CCIS™.
  • Tube d’observation de type Siedentopf, phototube 30°, F.N. 22
  • Distance interpupillaire de 48 à 75 mm.
  • Oculaires : avec anneau oculaire haut N-WF10X / 22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires.
  • Tourelle sextuple inversée.
  • Objectifs CCIS EC-H Plan 4X, 10X, 40X-S, 100X-S-Oil.
  • Platine mécanique sans rack, coaxiale basse avec insert en céramique (commande à droite).
  • Condenseur pivotant Achromat, N.A. 0,90/0,13, avec diaphragme à iris.
  • Illumination de Koehler halogène quartz 12 V/50 W ou 12 V/100 W avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité.
  • Fonction d’arrêt automatique et de mémoire lumineuse lors du changement de grossissement.
  • Alimentation électrique universelle, 100-240 V (CE).
  • Comprend : filtre bleu de 45 mm, huile d’immersion (5 ml), cordon d’alimentation, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle, repose-bras, fusible de rechange.
  • Disponible en option : contraste de phase (Ph 1,2,3), DF 10X-40X, polarisation, objectifs Plan fluor, épifluorescence, système de visualisation multi-têtes.
Spécification
Type de condenseur Condenseur pivotant achromatique N.A. 0,90/0,13 avec diaphragme à iris.
Eyepiece Anneau oculaire haut N-WF 10x/22 mm avec ajustement dioptrique sur les deux oculaires
Type de tête Binoculaire
Type d’éclairage Halogène Koehler à quartz avec boîtier pour lampe externe et contrôle de l’intensité 12 V/50 W
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40XS, 100XS (huile)
Types d’objectifs Plan EC-H du CCIS
Type de produit Microscope binoculaire
Comprend Filtre bleu de 45 mm (DE), huile d’immersion (5 ml), cordon d’alimentation, clé Allen hexagonale, housse de protection en vinyle, repose-bras, fusible de rechange
Couvre-nez Tourelle sextuple inversée.
Alimentation électrique 100/240 V (CE)