Learn More
Thermo Scientific™ Disques de bacitracine
Différenciez les streptocoques du groupe A de Lancefield des autres streptocoques bêta-hémolytiques à l’aide de ces disques de diagnostic.
167.00€
Specifications
Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
---|---|
Description | Disques de bacitracine |
Substances à analyser détectables | Streptocoques du groupe A de Lancefield |
Format | Disk, Cartouche |
Type | Disque de bacitracine |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11943112
|
Thermo Scientific™
DD0002B |
50 disques/cartouche |
167.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Différenciez les streptocoques du groupe A de Lancefield des autres streptocoques bêta-hémolytiques à l’aide des disques de bacitracine Thermo Scientific™ Oxoid™. Les disques de bacitracine aident à gagner beaucoup de temps, de main-d’œuvre et de matériaux lorsqu’ils sont utilisés comme test de sélection avant le regroupement sérologique. Les streptocoques du groupe A sont plus sensibles à la bacitracine que les colorations bêta-hémolytiques d’autres groupes1, ce qui permet d’utiliser la bacitracine comme agent de diagnostic rapide pour l’identification présomptive des streptocoques du groupe A.
Les streptocoques du groupe A de Lancefield (GAS) sont principalement composés de Streptococcus pyogenes, mais les S. dysgalactiae peuvent également faire partie des streptocoques du groupe A. S. pyogenes est une espèce bêta-haemolytique de bactérie Gram positif qui est responsable d’un large éventail d’infections invasives et non invasives. S. pyogenes est la cause bactérienne la plus courante de la pharyngite aiguë, responsable de 15 à 30 % des cas chez les enfants et 5 à 10 % des cas chez les adultes.2
Utilisez les disques de bacitracine comme technique de screening simple et pratique pour la microbiologie clinique de routine.
- Différenciation rapide des streptocoques du groupe A de Lancefield à partir d’autres streptocoques bêta-hémolytiques.
- Permet d’économiser du temps, de la main-d’œuvre et des matériaux lorsqu’ils sont utilisés comme test de dépistage avant le regroupement sérologique.
- Simple et facile à utiliser
Maxted1 démontre que les streptocoques du groupe A étaient plus sensibles à la bacitracine que les souches bêta-hémolytiques d’autres groupes, et que la bacitracine pourrait donc être utilisée comme agent de diagnostic rapide pour les streptocoques du groupe A. Il a constaté que seulement 1,7 %2,386 des souches sensibles à la bacitracine n’appartenaient pas du groupe A, et que seulement 2,5 %851 des souches résistantes étaient du groupe A. Levinson Frank3 qui ont employé des disques en papier imprégné pour le même usage, ont observé que 93,2 % des 866 streptoccoques bêta-haemolytiques sensibles appartenaient au groupe A. Streamer et al.4 ont comparé les techniques du disque de bacitracine, des anticorps fluorescents et de précipitation Lancefield pour l’identification des streptocoques du groupe A.La technique du disque de bacitracine a été considérée comme la plus simple et la plus pratique pour le laboratoire clinique de routine.
L’utilisation de tests de sensibilité à la bacitracine n’est pas limitée à la différenciation des streptocoques bêta-hémolytiques. Guthof5 a déterminé que la sensibilité à l’optochine, à la bacitracine et à la furacine est un test utile pour distinguer Aerococcus viridans et Streptococcus milleri des entérocoques and mitis streptococci.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Specifications
-20°C à +8°C | |
Streptocoques du groupe A de Lancefield | |
Disque de bacitracine |
Disques de bacitracine | |
Disk, Cartouche |