Learn More
Testo™ Instrument de mesure de l'humidité / température compact 610 avec écran rétroéclairé
Code produit. 10365053
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–10°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10365053
Marque: Testo™ 0560 0610
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce thermo-hygromètre pour diverses applications. L’instrument de mesure de l’humidité / température compact Testo™ 610 mesure la température et l’humidité dans des zones en intérieur. En outre, cet instrument compact peut également calculer le point de rosée et la température de thermomètre mouillé.
  • Mesure facile de la température et de l’humidité
  • Calcul du point de rosée et de la température de thermomètre mouillé
  • Affichage lumineux
  • Capteur d’humidité capacitif avec stabilité à long terme
Spécification
Taux d’humidité 0 à 100%
Résolution Humidité : 0,1 % HR
Précision NTC : ±0,5°C ; Humidité : ±2,5 % HR (5 à 95 % HR)
Plage de températures (métrique) –10°C à +50°C
Précision de la température ± 0,5 °C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 119 x 46 x 25 mm (avec bouchon de protection)
Poids (métrique) 90 g