Learn More
Thermo Scientific™ Geobacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™
Click to view available options
ATCC®:
7953TM*
Description:
Bandelette de spores Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™ ; population de spores de 105
Bandelette de spores Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™ ; population de spores de 106
Conditionnement:
100 barrettes
Description
Les bandelettes de spores Thermo Scientific™ sont des bandelettes stabilisées imprégnées de micro-organismes et conditionnées dans des sacs en plastique individuels refermables.
- Population de spores de 10-6
Spécification
Spécification
| ATCC® | 7953TM* |
| Description | Bandelette de spores Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™ ; population de spores de 105 |
| Format | Bandelettes de spores |
| Type de produit | Espèces de Geobacillus |
| Classe d’organisme cible | Bacilles à gram-positif |
| Type de test | CQ qualitatif |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.