Learn More
Invitrogen™ BacMam Aequorin Kit
Kit d’aequorine BacMam
Description
Description
Le kit d’aequorine BacMam utilise un baculovirus modifié (virus de cellules d’insectes avec un promoteur de mammifères) pour délivrer de façon transitoire l’aequorine, un capteur de calcium luminescent, dans des cellules de mammifères à partir d’une grande variété de sources : lignées cellulaires, cellules primaires et cellules souches. Lors de la liaison d’ions de calcium, l’aequorine affiche un signal luminescent de style “éclair” tout en consommant la coelentérazine comme substrat. Le signal de luminescence résout les problèmes associés aux composés autofluorescents dans les dosages traditionnels et fournit un rapport signal-bruit exceptionnel.
Le kit d’aequorine BacMam vous permet de :
Mesurer le calcium dans un grand nombre de types de cellules
  • Développer un dosage en 2-3 semaines plutôt qu’en plusieurs mois
  • Profiter d’une grande fenêtre de dosage
  • Éviter les faux positifs dus aux composés autofluorescents
    Étudiez la signalisation dans le fond cellulaire le plus pertinent
    La compréhension de la signalisation dans les milieux cellulaires physiologiquement pertinents est extrêmement importante pour anticiper les effets réels des composés chez l’humain avant les essais cliniques. Grâce au kit d’aequorine BacMam, vous pouvez choisir le type de cellule approprié pour vos besoins en recherche, vous permettant de concevoir vos propres expériences et d’atteindre vos objectifs de recherche plus rapidement.
    Gagnez du temps et de l’argent grâce au développement plus rapide des dosages
    Le kit d’aequorine BacMam permet une expression cible transitoire permettant une réduction du temps à un dosage prêt pour HTS par rapport à la création traditionnelle d’une lignée cellulaire stable. Le développement de lignées cellulaires stables traditionnelles nécessite des mois de culture, d’optimisation et de clonage de vos lignées cellulaires. Cela demande beaucoup de temps et de ressources. Avec l’aequorine BacMam, un utilisateur peut obtenir des résultats en 2-3 semaines plutôt qu’en plusieurs mois.
    Concevez le test pour répondre à vos besoins
    Le kit d’aequorine BacMam offre une flexibilité à votre recherche, vous permettant de comprendre la signalisation sur différents fonds cellulaires. L’aequorine BacMam peut interroger la signalisation calcique dans les canaux ioniques et GPCR si elle est introduite de manière endogène ou exogène. Pour une flexibilité encore plus grande, transduisez de grandes quantités de cellules en mode par lots et stockez les cellules transduites congelées dans des aliquotes à votre convenance.
    Obtenez des résultats de haute qualité avec une grande échelle dynamique
    L’aequorine BacMam est un indicateur de calcium luminescent. Les lectures de luminescence présentent peu à pas de signal de fond, ce qui augmente la robustesse du dosage ; et elles ont une grande fenêtre de dosage. Le dosage utilise la luminescence, minimisant ainsi le nombre de faux résultats positifs dus à l’autofluorescence composée.
    Cellules compatibles avec le kit d’aequorine BacMam
    Le kit d’aequorine BacMam a été utilisé pour transduire avec succès de nombreuses lignées cellulaires transformées (p. ex. U2-OS, HEK 293, CHO-K1 et HeLa), cellules primaires (par exemple, fibroblastes, HASMC et HUVEC) et cellules souches (par exemple, neuronales et mésenchymateuses) à une efficacité de transduction élevée et à de faibles niveaux de cytotoxicité. Cependant, les cellules d’origine hématopoïétique montrent une transduction toujours faible par la technologie BacMam et ne sont pas recommandées pour être utilisées.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • Vidéos
    FDS
    Documents
    Documents
    Product Certifications
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.