Learn More
Invitrogen™ BacMam LRRK2 Reagent
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le réactif de type sauvage LRRK2 BacMam est un virus de cellules d’insectes modifié (baculovirus) qui permet une surexpression facile, efficace et titrable de la LRRK2 sauvage de pleine longueur dans le fond cellulaire de votre choix, y compris les neurones primaires et les lignées cellulaires de neuroblastome.
Grâce au réactif de type sauvage LRRK2 BacMam, vous pouvez :
Surexprimer facilement la LRRK2 de pleine longueur dans la plupart des fonds cellulaires
Effectuer les dosages cellulaires de la LRRK2 dont vous avez besoin
Comprendre les effets des mutations de la LRRK2 pertinentes sur le plan thérapeutique
Examinez les mutations de la LRRK2 avec les réactifs BacMam
Utilisez des réactifs mutants thérapeutiques G2019S (n° de cat. A13389) et D1994A (n° de cat. A13390) ainsi que le réactif de la LRRK2 sauvage pour vous permettre de rechercher les mutations de la LRRK2, y compris l’exploration des différences de la réponse cellulaire aux stimuli entre différentes mutations.
Développez votre batterie de dosages cellulaires pour la LRRK2
Une fois que la LRRK2 de pleine longueur a été introduite dans votre fond cellulaire, les cellules transduites vous permettent de réaliser de nombreux types d’expériences sur la LRRK2, y compris des études de régulation des voies physiologiquement fonctionnelles (y compris les voies de signalisation menant à la fonction) et l’identification de substrats physiologiques potentiels pour la LRRK2.
Effectuez la surexpression de la LRRK2 de pleine longueur dans la plupart des fonds de cellules de mammifères
La technologie BacMam utilise un baculovirus modifié pour délivrer et exprimer des gènes dans les cellules de mammifères avec un minimum d’efforts et de toxicité. Elle permet une expression efficace et titrable des protéines LRRK2 dans divers fonds cellulaires de mammifères, y compris les lignées cellulaires qui peuvent ne pas être compatibles avec les méthodes de transfection traditionnelles, comme les neurones primaires et les lignées cellulaires de neuroblastome.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à une utilisation thérapeutique ni diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Liens connexes :
Outils LRRK2 pour faire avancer la recherche sur la maladie de Parkinson
Gamme de protéines kinases
Test de liaison de la kinase Eu LanthaScreen™
Dosage dʼactivité LanthaScreen™
En savoir plus sur la technologie BacMam
Grâce au réactif de type sauvage LRRK2 BacMam, vous pouvez :
Examinez les mutations de la LRRK2 avec les réactifs BacMam
Utilisez des réactifs mutants thérapeutiques G2019S (n° de cat. A13389) et D1994A (n° de cat. A13390) ainsi que le réactif de la LRRK2 sauvage pour vous permettre de rechercher les mutations de la LRRK2, y compris l’exploration des différences de la réponse cellulaire aux stimuli entre différentes mutations.
Développez votre batterie de dosages cellulaires pour la LRRK2
Une fois que la LRRK2 de pleine longueur a été introduite dans votre fond cellulaire, les cellules transduites vous permettent de réaliser de nombreux types d’expériences sur la LRRK2, y compris des études de régulation des voies physiologiquement fonctionnelles (y compris les voies de signalisation menant à la fonction) et l’identification de substrats physiologiques potentiels pour la LRRK2.
Effectuez la surexpression de la LRRK2 de pleine longueur dans la plupart des fonds de cellules de mammifères
La technologie BacMam utilise un baculovirus modifié pour délivrer et exprimer des gènes dans les cellules de mammifères avec un minimum d’efforts et de toxicité. Elle permet une expression efficace et titrable des protéines LRRK2 dans divers fonds cellulaires de mammifères, y compris les lignées cellulaires qui peuvent ne pas être compatibles avec les méthodes de transfection traditionnelles, comme les neurones primaires et les lignées cellulaires de neuroblastome.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à une utilisation thérapeutique ni diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Liens connexes :
Spécification
Spécification
| Formule | Particules de baculovirus recombinant suspendues dans le milieu Gibco™ Sf-900™ III SFM complété par 3 % de sérum de veau fœtal inactivé par la chaleur (hiFBS) |
| Type | Réactif LRRK2 BacMam |
| Cible | Kinases |
| Type de livraison | Baculovirus (système BacMam) |
| Quantité | 15 mL |
| Contenu et stockage | Particules de baculovirus recombinant suspendues dans le milieu Gibco™ Sf-900™ III SFM (n° de cat. 12658) complété par 3 % de sérum de veau fœtal inactivé par la chaleur (hiFBS) (n° de cat. 10100). Stocker à 4°C, garder stérile, protéger de la lumière, NE PAS congeler, aliquote à l’arrivée. |
| Symbole de gène(s) | LRRK2 |
| Classe de protéines humaines | Kinases |
| Conditions d’expédition | Glace |
| À utiliser avec (application) | Surexpression de la LRRK2 sauvage de pleine longueur |