Learn More
Honeywell™ Chaussures Bacou TXL REPORTER S3
Description
- Embout de protection non métallique 200J Frelium™
- Non magnétique
- Chimiquement neutre
- Ultra léger : 20% plus léger qu'un embout de protection composite standard
- Ultra-fin : 30% plus fin qu'un embout de protection composite standard
- Excellent isolant thermique, inaltérable et imperceptible pour le porteur
- Semelle intermédiaire anti-perforation Flexium™
- Non métallique, fabriquée avec des fibres textiles à haute ténacité
- Recouvre 100% de la surface plantaire
- La semelle intermédiaire est légère et souple
- Aucune contrainte pour le porteur lors de la flexion du pied
- Légère et confortable
- La semelle intérieure est ergonomique et antistatique
- Traitement anti-bactéries
- Offre un confort et une hygiène optimaux
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO9001/2008, EPI Catégorie 2 (CE), Numéro attestation CE |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 41 |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Résistant à | Perforations, statiques et bactéries |