Learn More
Thomil™ Nettoyant pH neutre virucide, bactéricide et fongicide Bacter Quat
Code produit. p-7220400
Encompass
Click to view available options
Volume (métrique):
750 mL
4 L
Conditionnement:
Étiquetage : Anglais, français, allemand, italien, portugais, russe,arabe, espagnol et chinois
Contenu : Chlorure de benzalkonium (4,56 %), à usage professionnel uniquement
Code produit. 17084287
Marque: Thomil™ LSLG062EX
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Contenu : Chlorure de benzalkonium (4,56 %), à usage professionnel uniquement
Le nettoyant pH neutre Bacter Quat offre une triple action de nettoyage, de désinfection et de désodorisation. La solution peut être appliquée sur n’importe quelle surface sans risque d’endommagement généralement causé par les produits nettoyants.
  • Son pouvoir triple action nettoie, désinfecte et désodorise en un seul passage
  • Pour la désinfection de tous les types de surfaces générales, en particulier dans l’industrie alimentaire
  • Efficacité testée contre le coronavirus
  • Conforme à la norme UNE-EN 14476 contre le norovirus, l’adénovirus et le rotavirus en solution à 15 % après 15 minutes de contact
  • Conforme à la norme UNE-EN 13697 sur l’efficacité bactéricide et fongicide dans une solution à 5 % après 5 minutes de contact
  • Élimine la poussière sans endommager les matériaux et peut donc être utilisé comme le seul produit pour le nettoyage et la désinfection dans les lieux d’affaires
  • Enregistré auprès de la DGSP en Espagne, du NHS au Royaume-Uni, de l’ANSES en France, de la DGS et de la DGAV au Portugal, et du PCS en Irlande
Spécification
Type de produit Désinfectant chimique
Forme Liquide
pH 7 à 8
Stérilité Non stériles
Aspect Bleu
Point d’ébullition 100°C
Certifications/Conformité UNE-EN 13697, UNE-EN 14476
Composition Composés d’ammonium quaternaire, benzyl-C12-16-alkyldiméthyl (4,56 %), chlorures
Concentration 1 – <5%
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Contenu et stockage 5°C à 40°C
Description Nettoyant pH neutre virucide, bactéricide et fongicide Bacter Quat
Dilution 5 % à 15 %
Jetable Non
Filtré Non filtré
À utiliser avec (application) Nettoyage, désinfection et désodorisation de tous les types de surfaces
Conditionnement Étiquetage : Anglais, français, allemand, italien, portugais, russe,arabe, espagnol et chinois
Quantité 12 unités/boîte
Volume (métrique) 750 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • X12 750ml BACTER QUAT PH Neutr
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: aqueous mixture of quarternary ammonia compound
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.