missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios™ Bacteranios SF IP Sterile PAE
Click to view available options
Volume (métrique):
6 x 1 l
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Détergent de désinfection
- Sans oxydant
- Compatible avec toutes les types de surface
- Large spectre
- Convient au nettoyage et à la désinfection des sols, des murs et d‘autres surfaces
- Bactéricide, fongicide et actif contre le BVDV
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Bactéricide en 5 min (EN 1040, EN 1276, EN 13697). Levuricide en 15 min (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Fongicide en 30 min (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Actif contre le BVDV (substitut du VHC) et le PRV (substitut du VHB) en 5 min. Activité biocide sur les souches (bactéries, levures, moisissures) et les surfaces de champ conformément à la norme EN 13697. |
| Composition | Glutaraldéhyde, chlorure de didécyldiméthylammonium. |
| Dilution | Prêtes à l’emploi |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et désinfection des sols, des murs, des surfaces et des équipements des salles blanches (grades A et B) |
| Quantité | Flacons 6 x 1 l |
| Volume (métrique) | 6 x 1 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- bacteranios sf
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: didecyldimethylammonium chloride, isotridecanol ethoxylated,glutaraldehyde, propan-2-ol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu