missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Bacteranios SF

Code produit. 15491243
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
4 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15491243

Marque: Laboratoires Anios™ 1422036UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le produit Laboratoires Anios™ Bacteranios SF est un détergent / désinfectant concentré et sans oxydant compatible avec tous les types de surfaces.

  • Détergent désinfectant concentré
  • Sans oxydant
  • Compatible avec tous les types de surfaces
  • Large spectre
  • Convient au nettoyage et à la désinfection des sols, des murs et d’autres surfaces
  • Bactéricide, fongicide, actif contre le BVDV

Spécification

Certifications/Conformité Bactéricide en 60 min (EN 1040, EN 1276, EN 13697). Fongicide en 60 min (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Actif contre le BVDV (substitut du VHC) en 5 min.
Composition Glutaraldéhyde, chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients
Type de conteneur Flacons à pompe
Dilution Utiliser à 0,25 %
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des sols, des murs et des surfaces.
Quantité 4/Cs.
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BACTERANIOS SF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: didecyldimethylammonium chloride, isotridecanol ethoxylated,glutaldehyde, propan-2-ol
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis