Learn More
Peptone bactériologique, ultrapure
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 lb
5 lb
25 lb
Conditionnement:
1lb
25lb
5lb
Description
- Format: Powder
- CAS: 73049-73-7
- MDL Number: MFCD00131829
Spécification
Spécification
| Forme | Poudre |
| Qualité | Ultrapure |
| Type de produit | Bacteriological Peptone |
| À utiliser avec (application) | For General Bacteriological Purposes |
| Type d’emballage | Plastic Bottle |
| Quantité | 1 lb |