Learn More
Thomil™ Gel antiseptique bactérien pour les mains
Click to view available options
Quantité:
12 flacons
2/Pqt.
8 bouteilles
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
8 pièces
Description
- Un gel biocide pour les mains pour une désinfection totale et sûre de la peau saine
- Mélange synergique d’alcools et de surfactants formulés selon les recommandations de l’OMS avec un pH neutre
- Conforme aux normes UNE-EN 1500 (antiseptique par friction), UNE-EN 13624 (lévuricide) et UNE-EN 14476 (virucide)
- Séchage rapide avec une finition lisse et non collante
- Ne nécessite aucun rinçage ni séchage ultérieur
- Idéal pour une utilisation fréquente n’importe où, en particulier lorsque du savon et de l’eau ne sont pas immédiatement disponibles
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu clair |
| Certifications / conformité (Europe) | Une-EN 1500 (antiseptique par friction) ; UNE-EN 13624 (lévuricide) ; UNE-EN 14476 (virucide) |
| Composition | Éthanol dénaturé (70 %), triclosan (0,20 %), chlorure de benzalkonium (0,16 %) |
| Plage de pH | Neutre |
| Quantité | 8 bouteilles |
| Type de solution | Éthanolique |
| Volume (métrique) | 500 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X8 500ml No Rinse Antiseptic Gel
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, quarternaryammonium compounds,ethandiol, cyclohexane
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.