Learn More
Thermo Scientific™ Écouvillons de transport et de prélèvement de gel BactiSwab™ :Double écouvillon amiès transparent
Click to view available options
Conditionnement:
50/paquet
500/paquet
Swab Configuration:
Applicateur double
Applicateur unique
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
Description
Les amiès de gel Thermo Scientific™ Remel BactiSwab transparents sont fournis avec une tige en plastique double.
Les écouvillons à tige en plastique à embout en rayonne sont montés dans le bouchon d’un tube en plastique translucide avec chambre en spirale contenant du milieu de transport gélosé avec ou sans charbon.
- Bouchon bleu
- Tube à fond rond pour faciliter une mise en rack et moulage lisse permettant d’assurer la solidité et l’intégrité
- Emballage exclusif à fermeture éclair pour une performance optimale des milieux
- Bouchon à code couleur avec jupe de protection
- Embout d’écouvillon en rayonne inerte et non toxique pour une bonne récupération et absorption des échantillons
Spécification
Spécification
| Format | Tube |
| Type de milieu | Amiès transparent |
| Swab Configuration | Applicateur unique |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Description | Amiès transparent |
| Conditionnement | 50/paquet |
| Quantité | 1 tube/enveloppe |
| Shaft Material | Plastique |