missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bacto™ Brain Heart Infusion, porcine
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Conditionnement:
10kg
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 10 kg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu