Learn More
Gibco™ Bacto™ Casamino Acids, technical
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Description
- Format déshydraté
- Peptones / hydrolysats
- Sans DNR (latex)
Certifications
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014 |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Vaccins pour la santé animale, il a été démontré qu’il favorise la croissance des espèces Bordetella, Haemophilus et Vibrio |
| Gamme de produits | Bacto |
| Pureté ou qualité | Technique |
| Quantité | 500 g |
| Source | Origine animale, caséine |