Learn More
Gibco™ Bacto™ CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM)
Click to view available options
Volume plein:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Description
- Le milieu de production pour fermentation Gibco Bacto CD Supreme (FPM) est un milieu chimiquement défini pour la fermentation microbienne.
- Il s’agit d’un milieu en poudre déshydratée (DPM) conçu spécifiquement pour les applications de fermentation afin de supporter des cultures d’Escherichia coli à haute densité cellulaire.
- Bacto CD Supreme FPM est chimiquement défini, sans hydrolysat et sans composant d’origine animale.
- Il n’a pas été en contact avec des matières d’origine animale pendant la transformation et ne présente donc aucun risque d’EST.
Les caractéristiques de Bacto CD Supreme FPM incluent :
- Réduire la variabilité des performances d’un lot à l’autre grâce à une formulation 100 % définie chimiquement.
- Éliminer le risque de contamination par les bactériophages et l’ESB/EST
- Optimiser votre flux de travail de fermentation en rationalisant, réduisant ou éliminant les étapes.
- Augmenter la croissance et les rendements de production ; il a été démontré que le milieu favorise la croissance d’une variété de souches d’E. coli, notamment DH10B, BL21(DE3), DH5α, DH1, Stbl2, Stbl3, One Shot TOP10, et autres.
- Des méthodes de stérilisation flexibles permettent de stériliser le milieu par filtration ou en autoclave.
- Format modulable pour répondre à vos besoins de développement
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Milieu de poudre déshydraté |
| Type de produit | Défini chimiquement, sans composant d’origine animale, sans peptone |
| Volume plein | 10 kg |
| À utiliser avec (application) | Fermentation microbienne |
| Comprend | Pas d’antibiotiques |
| Gamme de produits | Gibco™, Bacto™ |
| Quantité | 10 kg |
| Désignation des souches | Escherichia coli |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.