Learn More
Gibco™ Bacto™ Malt Extract
Description
- Utilisation : détection de levures et de moisissures
- Format déshydraté
- Milieu de culture
- Extrait de malt
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Supplément de milieu |
| À utiliser avec (application) | Applications impliquant une fermentation microbienne |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 10 kg |
| Source | Orge malté, sans composant d’origine animale |