Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose Peptone No. 3
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
50kg
Description
Peptones
• Pour composition de milieux de culture
• Augmente la croissance et la vitalité des cultures
• Protéose peptone
• Obtenue par digestion enzymatique de tissus animaux
• La protéose peptone n° 2 est utilisée pour la préparation d'un certain nombre de milieux de culture destinés à la culture de germes exigeants, ainsi que pour la production de toxines
• La protéose peptone n° 3 est une modification de la protéose peptone particulièrement adaptée pour les cultures de Neisseria et Corynebacterium
• Protéose peptone n° 3
• Pour composition de milieux de culture
• Augmente la croissance et la vitalité des cultures
• Protéose peptone
• Obtenue par digestion enzymatique de tissus animaux
• La protéose peptone n° 2 est utilisée pour la préparation d'un certain nombre de milieux de culture destinés à la culture de germes exigeants, ainsi que pour la production de toxines
• La protéose peptone n° 3 est une modification de la protéose peptone particulièrement adaptée pour les cultures de Neisseria et Corynebacterium
• Protéose peptone n° 3
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | LUO, MUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Type de culture | Mammifères, insectes, microbiens |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux bactériens |
| Format | Seau |
| À utiliser avec (application) | Digestion enzymatique de protéines |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 2 kg |
| Source | Origine animale |