Learn More
Gibco™ Soytone Bacto™
Code produit. 16259861
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Code produit. 16259861
Marque: Gibco™ 243620
Hydrolysat enzymatique de farine de soja. Le milieu BD Difco™ Soytone Bacto™ est fourni sous forme déshydratée.
  • Format déshydraté
  • 500 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Format Flacon
À utiliser avec (application) Hydrolysat enzymatique de farine de soja
Gamme de produits Bacto
Quantité 500 g
Source Origine animale, porcine