Learn More
Gibco™ Soytone Bacto™
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Description
- Format déshydraté
- 500 g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | LUO |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Hydrolysat enzymatique de farine de soja |
| Gamme de produits | Bacto |
| Quantité | 500 g |
| Source | Origine animale, porcine |