Learn More
Gibco™ Bacto™ Tryptose
Code produit. 16289751
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
500g
Code produit. 16289751
Marque: Gibco™ 211709
Edge
Un hydrolysat enzymatique mixte aux propriétés nutritionnelles distinctives.
Peptones
• Pour composition de milieux de culture
• Augmente la croissance et la vitalité des cultures
• Tryptose peptone
• Obtenue à partir d'une digestion enzymatique de protéine
• Excellent support à la culture de germes exigeants, tels que Brucella, Streptococcus et Méningocoques
• Tryptose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C  Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Gamme de produits Bacto
Quantité 10 kg
Source Origine animale