missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bafetinib, MedChemExpress

Code produit. 16407886
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16407886

Marque: Medchem Express HY50868

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Bafetinib is a potent and orally active Lyn/Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor. Bafetinib augments the activities of several proapoptotic Bcl-2 homology (BH)3-only proteins (Bim, Bad, Bmf and Bik) and induces apoptosis in Ph+ leukemia cells via Bcl-2 family-regulated intrinsic apoptosis pathway.

Bafetinib is a potent and orally active Lyn/Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor. Bafetinib augments the activities of several proapoptotic Bcl-2 homology (BH)3-only proteins (Bim, Bad, Bmf and Bik) and induces apoptosis in Ph+ leukemia cells via Bcl-2 family-regulated intrinsic apoptosis pathway.

Spécification

Nom chimique ou matériau Bafetinib
Forme physique Solid
CAS 859212-16-1
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H31F3N8O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme INNO-406 NS-187
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (173.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(C(F)(F)F)=C1)CN2C[C@@H](N(C)C)CC2)NC3=CC=C(C)C(NC4=NC=CC(C5=CN=CN=C5)=N4)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 576.62
Poids de la formule 576.62
Pourcentage de pureté 99.18%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis