Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Cellulose PEI, J.T. Baker™
Code produit. 15598294 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
25 Sheets
Conditionnement:
1 pack
Code produit. 15598294
Marque: J.T. Baker 447304
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fiche CCM flexible
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose PEI
Couleur White
Forme physique Cristal ou Poudre
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Quantité 25 Sheets