Learn More
J.T. Baker Colonnes d’extraction jetables d’acide sulfonique aromatique (C6H5SO3H) BAKERBOND spe™, J.T. Baker™
Code produit 10299430 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
30/boîte
50/boîte
Unit Size:
30 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
10299430 30/boîte 30 pièces
10381561 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10299430 Supplier J.T. Baker Supplier No. 709007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00€
    417.48€ / 30 pièces
    Économisez 129.52€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Colonnes d’extraction jetable
Chemical Identifiers
CAS 126850-16-6
Specifications
Nom chimique ou matériau Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns
Odeur Inodore
Quantité 30/boîte
Forme physique Solide
Informations sur la solubilité Practically Insoluble