Learn More
J.T. Baker Colonnes d’extraction jetables d’acide sulfonique aromatique (C6H5SO3H) BAKERBOND spe™, J.T. Baker™
Code produit 10381561 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30/boîte
50/boîte
Conditionnement:
30 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10381561 50/boîte 50 pièces
10299430 30/boîte 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10381561 Fournisseur J.T. Baker Code fournisseur 709003
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Colonnes d’extraction jetable
Identifiants chimiques
CAS 126850-16-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Aromatic Sulfonic Acid (C6H5SO3H) Disposable Extraction Columns
Odeur Inodore
Quantité 50/boîte
Forme physique Solide
Informations sur la solubilité Pratiquement insoluble