Learn More
Avantor™ Disques d’extraction BAKERBOND Speedisk™
Maximisez la capacité, l’adsorption et la vitesse SPE. Les disques d’extraction Avantor BAKERBOND Speedisk ne sont ni des cartouches ni des membranes qui fournissent un excellent outil SPE pour les échantillons environnementaux et qui combinent un lit fin d’adsorbant BAKERBOND avec une configuration laminaire spéciale pour tester l’eau potable, l’eau souterraine, les eaux usées, les déchets solides ou les flux de procédés.
510.00€ - 565.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Station d’extraction étendue (8095-06)
Adsorbant C18 XF
Type Disque d’extraction octadécyle (C18 XF)
Quantité 20/boîte
Diamètre (métrique) externe 50 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque À utiliser avec (application) Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (application) Type Prix Quantité et disponibilité  
10406423
Afficher les documents Détails de la promotion
Avantor™
8056-06
Échantillons sales : Méthodes EPA 608,846 et échantillons industriels légèrement polaires à apolaires Disque d’extraction octadécyle (C18 XF)
565.00€
20 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15568904
Afficher les documents Détails de la promotion
Avantor™
8057-06
Méthode EPA 549.1, Diquat, Paraquat Disque d’extraction octadécyle (C18 XF)
510.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
  • Pré-assemblés avec support rigide et déflecteur pour optimiser le flux laminaire, permettre la filtration, résister à l’obstruction et maximiser la capacité, l’adsorption et la vitesse
  • Exigent une verrerie, un temps de préparation et un assemblage minimum
  • Minimisent l’impact des composés extractibles
  • Résistent à l’obstruction et garantit un débit élevé
  • Réduisent les durées d’exécution SPE
Spécification
Spécification
Station d’extraction étendue (8095-06)
Disque d’extraction octadécyle (C18 XF)
50 mm
C18 XF
20/boîte