Learn More
Ohaus™ Balance Explorer™ EX225DM/AD
Code produit. 15436101 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
:
Balance Explorer™ EX225DM/AD
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15436101
Marque: Ohaus™ 30139518
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La balance Semi-Micro Balance Explorer™ EX225DM/AD est conçue avec la technologie pour garantir la précision de résultats de pesée très spécifiques. Ces balances sont fournies avec le système d’étalonnage interne entièrement automatique AutoCal™ et un temps de stabilisation rapide.
  • Balances, semi-micro, Explorer™
  • Modèle EX225DM/AD
  • Performance intelligente pour les applications exigeant une précision extrême
  • Le logiciel intuitif SmarText™ 2.0 assure une expérience client ultra moderne
  • Conception ingénieuse pour une utilisation optimale
  • Écran tactile couleur
  • Diamètre du plateau 80 mm
  • Dimensions (l x H x P) : 230 x 640 x 467 mm
  • Capacité 120/220 g x 0,01 mg de lisibilité
  • Applications : Pesée, pesée en pourcentage, comptage des pièces, pesée de contrôle, pesée d’animaux / pesée dynamique, remplissage, totalisation, formulation, pesée différentielle, détermination de la densité, maintien du pic, ajustement de la pipette, SQC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonnage interne automatique AutoCal™
Type de connexion USB, RS-232, hôte USB, Ethernet (disponible en tant qu’accessoire)
Capacité 120 g/220 g
Type d’affichage Écran graphique VGA pleine couleur
Précision affichage 0,01 mg, 0,1 mg (certifié : 0,1 mg, 1 mg)
Plage d’humidité 85 % HR, sans condensation
Comprend Pare-vent, porte automatique, ioniseur intégré, enveloppe protectrice, adaptateur secteur. Dispositif anti-vol en option.
Linéarité ±0,1 mg
Matériau Acier inoxydable
Poids min. de l’échantillon 20 mg (USP, 0,1 %, typique)
Modèle EX225DM / AD
Reproductibilité 0,015 mg
Taille de l’échantillon Milligramme, Gramme, Carat
Temps de stabilisation 8 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 30°C
Spécificité du test Homologuées CE
Dimensions (L x l x H) 393 x 350 x 230 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 80 mm
Poids (métrique) 7,5 kg