Description
- Balances, semi-micro, Explorer
- Modèle EX225DM
- Performances intelligentes pour les applications nécessitant une précision extrême
- Le logiciel intuitif SmarTexttrade; 2.0 offre une expérience utilisateur extrêmement moderne
- Conception ingénieuse pour améliorer la convivialité
- Écran tactile en couleur
- Diamètre du plateau 80 mm
- Dimensions 230 mm x 640 mm x 467 mm (L x l x H)
- Capacité 120/220 g x lisibilité 0,01/0,1 mg
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Pleine couleur VGA 5,7 in, écran tactile |
| Précision affichage | 0,01, 0,01, 0,1 mg |
| Linéarité | 0,1 mg |
| Poids min. de l’échantillon | 9 mg |
| Modèle | EX225DM |
| Reproductibilité | 0,015 mg |
| Temps de stabilisation | 8 s |
| Dimensions (L x l x H) | 393 x 230 x 350 mm |
| Diamètre (impérial) du bac externe | 3,14 in |
| Diamètre (métrique) du bac externe | 80 mm |