Learn More
Mélange équilibré OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Code produit 15256326 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15256326 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15256326 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur SV041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Acétophénone98-86-22000μg/ml
Atrazine1912-24-92000μg/ml
Benzaldéhyde100-52-72000μg/ml
Biphényle92-52-42000μg/ml
e-Caprolactame105-60-22000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Semi-Volatile Balance Mix
Note relative au nom CLP Series
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
CAS 98-86-2
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Méthodes For US EPA CLP Methods
Formule moléculaire C8H8O
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 1-phényléthanone
Solvent or Matrix Acetone
Poids moléculaire (g/mol) 120.151
CID PubChem 7410
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:27632
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire