Learn More
Lenz Laborglasintrumente Plage en pouce pour éléments à bille
Code produit. 10050341
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
S 13/5
S 19
S 29
S 35
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10050341
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01211909
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Éléments à bille
  • Plage en pouce
  • Conforme à la norme DIN 12264
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Numéro du joint conique standard S 19
Matériau Verre Duran