Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoire pour mélangeur / broyeur Wig-L-Bug™, pilons à bille, 3,17 mm de dia.
Code produit. 11435280
Click to view available options
Description de l’article:
100/boîte
Quantité :25/boîte
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 11435280
Marque: Thermo Scientific Chemicals 044532.KM
Il en reste null
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec le mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (AA44204KT and AA44604KT)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description de l’article Quantité :25/boîte
Diamètre (impériale) externe 0,125 po
Diamètre (métrique) externe 3,17mm
Type de produit Pilon à bille
À utiliser avec (équipement) Mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (AA44204KT et AA44604KT)