Learn More
KARTELL Balloon Flask Stirrer Blade
Code produit. 10244571
Click to view available options
Longueur (métrique):
64 mm
75,23 mm
105,4 mm
122,53 mm
149,05 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10244571
Marque: KARTELL 0069000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Balloon Flask Stirrer Blade has sizes that will fit all standard button-tip stirring shafts.
  • Will fit all standard button-tip stirring shafts.
  • ''Long groove'' keyhole (9 mm diameter) provides easy insertion into flask neck and proper positioning for stirring action.
  • Can be used continuously at temperatures up to 250°C and, for short intervals, to 300°C.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF. 
  • MATERIAL: PTFE
Spécification
Longueur (impériale) 2.52 in.
Longueur (métrique) 64 mm
Type Turbine à lame
Matériau PTFE