Learn More
Baloxavir marboxil, MedChemExpress
Code produit. 16475186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16475186
Marque: Medchem Express HY109025
MedChemExpress Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Baloxavir marboxil (S-033188) is a selective inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease. Baloxavir marboxil, a potent antiviral agent, shows activity against influenza A and B virus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Baloxavir marboxil
Forme physique Solid
CAS 1985606-14-1
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H23F2N3O7S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme S-033188
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (58.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C1)C(OCOC(OC)=O)=C2N1N([C@H]3C4=CC=C(F)C(F)=C4CSC5=CC=CC=C35)[C@@]6([H])N(CCOC6)C2=O
Poids moléculaire (g/mol) 571.55
Poids de la formule 571.55
Pourcentage de pureté 98.94%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.