Spécification
| Nom chimique ou matériau | Balzers chrome layer etching solution |
| Couleur | Jaune clair |
| CAS | 16774-21-3, 64-19-7, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | 100°C (1.013 hPa) |
| Qualité | Synthesis |
| Conditionnement | Seau en plastique |
| pH | Acidic |
| Quantité | 25 l |