Learn More
BAM 15, MedChemExpress
Code produit. 16457097
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16457097
Marque: Medchem Express HY110284
MedChemExpress BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
Spécification
Nom chimique ou matériau BAM 15
CAS 210302-17-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H10F2N6O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 75 mg/mL (220.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=C(C=CC=C4)F
Poids moléculaire (g/mol) 340.29
Poids de la formule 340.29
Pourcentage de pureté 99.26%
Qualité Research
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.