Learn More
BAMB-4, MedChemExpress
Code produit. 16437138
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16437138
Marque: Medchem Express HY16694
MedChemExpress BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau BAMB-4
Forme physique Solid
CAS 891025-25-5
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12N2O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme ITPKA-IN-C14
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (158.56 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C)C=C1)NC2=NOC3=CC=CC=C23
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.