Learn More
Chlorhydrate de bambutérol, Mikromol™
Code produit 17952946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952946 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952946 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0773.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de bambutérol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bambuterol hydrochloride
CAS 81732-46-9
Noms d’analytes ou de composants Bambuterol hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H29 N3 O5 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Bambuterol hydrochloride, 5-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate) hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Nom IUPAC N,N-dimetilcarbamato de [3-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-5-(dimetilcarbamoiloxi)fenilo]; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 403.9
Quantité 100 mg
Poids de la formule 403,1874 g/mol