Learn More
Baquiloprime 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309687 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309687 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10419000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Baquiloprim
CAS 102280-35-3
Noms d’analytes ou de composants Baquiloprim
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H20 N6
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
Formule InChI InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Nom IUPAC 5-[[8-(diméthylamino)-7-méthylquinoline-5-yl]méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 308.38
Quantité 1 mL
Poids de la formule 308,1749 g/mol