Learn More
Baquiloprim, TRC
Code produit 17962655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962655 2.5 mg 2.50mg
17924495 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1180002.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102280-35-3
Formule moléculaire C17 H20 N6
Poids moléculaire (g/mol) 308.38
Synonyme 5-[[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine, 138OU, Baquiloprim, 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[[8-(dimethylamino)-7-methyl-5-quinolinyl]methyl]-
Nom IUPAC 5-[[8-(diméthylamino)-7-méthylquinoline-5-yl]méthyl]pyrimidine-2,4-diamine
SMILES CN(C)c1c(C)cc(Cc2cnc(N)nc2N)c3cccnc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Baquiloprim
Noms d’analytes ou de composants Baquiloprim
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C17H20N6/c1-10-7-11(8-12-9-21-17(19)22-16(12)18)13-5-4-6-20-14(13)15(10)23(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H4,18,19,21,22)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 2.5 mg
Poids de la formule 308.1749
Pourcentage de pureté >95%