Learn More
Barbane, SPEX CertiPrep™
Code produit 16340218 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16340218 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 16340218 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S375
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
3-Chlorophénylcarbamate de 4-chlorobut-2-ynyle101-27-91000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Barban
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 101-27-9, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Méthodes For US EPA Method 8270
Noms d’analytes ou de composants Barban
Forme physique Poudre / Solide
Formule moléculaire C11H9Cl2NO2
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NC(=O)OCC#CCCl
Élément Barban
Nom IUPAC 4-chlorobut-2-ynyl N-(3-chlorophényl)carbamate
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 258.098
CID PubChem 7551
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:33421
Show More Show Less
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire