Learn More
Acide barbiturique, + de 99 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpecifications
Specifications
| Point de fusion | 248°C |
| Couleur | Blanc crème |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |