Learn More
Acide barbiturique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10656404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10656404 500 g 500g
10072400 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656404 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180925000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Barbituric acid, CAS # 67-52-7, (synonym: malonylurea) is the parent compound used in the production of barbiturates that act as sedative drugs.It is also used extensively in the manufacturing of plastics, textiles, and polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide barbiturique est une poudre cristalline blanche, inodore et hydrosoluble
• C’est un acide fort dans un milieu aqueux
Applications
• L’acide barbiturique utilise la réaction de condensation de Knoevenagel afin d’être converti en médicaments barbituriques agissant comme dépresseurs du système nerveux central
• C’est un ingrédient actif dans la synthèse de la vitamine B12
• Il est également utilisé dans l’oxydation électrochimique de l’iode à l’aide de la voltamétrie cyclique et de la coulométrie à potentiel contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-52-7
Formule moléculaire C4H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.09
Numéro MDL MFCD00006666
Clé InChI HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonylurea, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, 6-hydroxyuracil, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, malonylharnstoff, 2,4,6-pyrimidinetrione, barbituric acid, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, pyrimidinetrione
CID PubChem 6211
ChEBI CHEBI:16294
Nom IUPAC 1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Barbituric acid
Note relative au nom 99+%
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Merck Index 15, 958
Poids de la formule 128.09