Learn More
Acide barbiturique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081111
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11434300
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10934.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 67-52-7 | C4H4N2O3 | 128.09 g/mol
Barbituric acid is widely used in the manufacturing of plastics, textiles, polymers and pharmaceuticals. It is an active ingredient in the production of Vitamin B2. It is a strong acid in an aqueous medium with an active methylene group involved Knoevenegal condensation. It is used as precursor for the preparation of 5-arylidene barbituric acid by reacting with aromatic aldehyde. It is also used in electrochemical oxidation of iodine using cyclic voltammetry and controlled potential coulometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide barbiturique est largement utilisé dans la fabrication de plastiques, de textiles, de polymères et de produits pharmaceutiques. Il s’agit d’un ingrédient actif dans la production de vitamine B2 et d’un acide fort lorsqu’il est placé dans un milieu aqueux avec un groupe de méthylène actif participant à la condensation de Knoevenegal. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation de l’acide barbiturique 5-arylidène, en réagissant avec l’aldéhyde aromatique. Il est également utilisé dans l’oxydation électrochimique de l’iode à l’aide de voltamétrie cyclique et de coulométrie à potentiel contrôlé.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-52-7
Formule moléculaire C4H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 128.09
Numéro MDL MFCD00006666
Clé InChI HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
CID PubChem 6211
ChEBI CHEBI:16294
Nom IUPAC 1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Barbituric acid
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
pH 2 to 3
Point d’éclair 150°C (302°F)
Quantité 25 g
Beilstein 120502
Merck Index 14,963
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 128.09
Pourcentage de pureté 99%