Learn More
Acide barbiturique, BAKER™, J.T. Baker™
Code produit 15528674 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15528674 100 g Flacon en verre ambré à col large 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15528674 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur B65405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.48€
    147.18€ / 100g
    Économisez 57.30€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-08-2027
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Spécification
Formule moléculaire C4H4N2O3
Numéro MDL MFCD00006666
Synonyme barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
Clé InChI HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Nom IUPAC 1,3-diazinane-2,4,6-trione
Poids moléculaire (g/mol) 128.09
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large