Learn More
Acide barbiturique, Mikromol™
Code produit 17929384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17929384 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17929384 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0265.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide barbiturique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barbituric acid
CAS 67-52-7
Noms d’analytes ou de composants Barbituric acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H4 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Fluorouracil Imp. A (EP), Fluorouracil USP Related Compound A, Fluorouracil USP RC A, Pyrimidine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione, Barbituric Acid, Fluorouracil Related Compound A, Fluorouracil Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
Nom IUPAC 1,3-diazinane-2,4,6-trione
Poids moléculaire (g/mol) 128.09
Quantité 100 mg
Poids de la formule 128,0222 g/mol