Learn More
Thermo Scientific™ Racks verrouillables à codes-barres pour tubes de stockage Matrix™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6524185
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0,75 ml
Tubes de 1,4 ml
Tubes de 500 μl
Tubes à bouchon à vis de 1,0 ml
Tubes à bouchon à vis de 500 μl
Nbre par carton:
5
10
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 15543734
Marque: Thermo Scientific™ 4897BR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créez des grilles personnalisées grâce à ces racks vides au format conforme à la norme ANSI intégrant des codes-barres 2D et linéaires ainsi qu’un type lisible à l’œil nu sur trois côtés et un code-barres 2D à la base du rack.
Augmente la capacité de stockage des échantillons à basse température, notamment dans de l’azote liquide en phase vapeur, grâce aux racks verrouillables à code-barres Thermo Scientific™ Matrix™.Les racks verrouillables à code-barres sont dotés d’un code-barres linéaire, d’un code-barres 2D et d’une identification de rack lisible à l’œil nu sur trois côtés du rack pour un suivi optimal des échantillons.À utiliser en combinaison avec les tubes à code-barres 2D, les lecteurs de codes-barres, les arrangeurs et l’équipement de bouchage Thermo Scientific.
Rack de stockage d’une conception optimale
  • Stockage dans un rack compatible avec les robots aux dimensions ANSI
  • Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’un identifiant lisible à l’œil nu, ainsi que d’un code-barres 2D pour un suivi absolu des échantillons, quel que soit votre système de codes-barres
  • Les codes-barres du rack sont compatibles avec notre gamme de lecteurs VisionMate
  • Le couvercle à charnière repose en position ouverte sur le rack pendant la réalisation du pipetage manuel pour éviter toute contamination du couvercle reposant sur la paillasse
Les racks verrouillables permettent un précieux gain d’espace
  • Les racks verrouillables au format conforme à la norme ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Le couvercle de rack verrouillable peut être soulevé de façon robotisée pour accéder aux tubes avec des applications automatisées à haut débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Rack à verrouillage vide
Capacité (métrique) 1 mL
Matériau Plastique
À utiliser avec (équipement) Tubes à bouchon à vis de 1,0 ml
Nbre par carton 5
Code-barres 2D Datamatrix ; Code EAN (European Article Numbering) linéaire 128 ; lisible à l’œil nu
Capacité Tubes 2D Matrix
Gamme de produits Matrix
Quantité d’emballage 5/boîte
Capacité (impériale) 0,0338 fl oz.
Type de bouchon Bouchon à vis